Kupfer(II)oxid, Drahtform ACS (0.65x6 mm) für die Elementaranalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Kupferoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.02767.1000EA 343 EUR
1.02767.1000 1.02767.0250
Kupfer(II)oxid, Drahtform ACS (0.65x6 mm) für die Elementaranalyse, Supelco®
Kupfer(II)oxid
Surface: CuO
Core: Cu₂O
Formel: CuO
Molecular Weight: 79,55 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010979
CAS-Nummer: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (oxygen demand as CuO) ≥ 55.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Total carbon (C) ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.002 %
Total sulfur (as SO₄) ≤ 0.005 %