VWR®, Autoklavierbare Beutel
Lieferant: VWR
VWR®
129-1575EA 802 EUR
129-1575 VWRU14232-184
VWR®, Autoklavierbare Beutel
Beutel Entsorgungsbeutel
Robuste, temperaturbeständige Beutel, ideal zum Sterilisieren von Tierkäfigen.
  • PE, klar
  • Autoklavierbar bis zu 121 °C
  • Hohe Durchstich- und Schlagfestigkeit