VWR®, Halterung für Handschuhboxen
Lieferant: VWR
VWR®
611-3119EA 162 EUR
611-3119
VWR®, Halterung für Handschuhboxen
Halterungen für Handschuhspender und -boxen
Diese modulare Halterung besteht aus schlagfestem, robustem Harz, das reinigungsmittelbeständig ist.
  • Zur Wandmontage
  • Modulares, stapelbares Design spart Platz
  • Einheitsgröße, passend für die gängigsten Handschuh-Marken
Geeignet für die Verwendung in Labors, Reinräumen, Krankenhäusern und mikrobiologischen Arbeitsbereichen.
Lieferumfang: Inklusive Befestigungsschrauben.