VWR®, Objektträgerbox für niedrige Temperaturen, Polycarbonat
Lieferant: VWR
VWR®
631-1143EA 28.4 EUR
631-1143
VWR®, Objektträgerbox für niedrige Temperaturen, Polycarbonat
Objektträger-Kästen
Dieser Objektträgerkasten bietet Platz für bis zu 25 Objektträger.
  • Nummeriertes Inhaltsblatt an der Innenseite der Box
  • Deckel zum Schutz der Objektträger
  • Einfach in Handhabung und Lagerung