Manometer, smarte und kabellose Fühler, testo 510i/549i
Lieferant: Testo
620-2397EA 126 EUR
620-2397
Manometer, smarte und kabellose Fühler, testo 510i/549i
Manometer
Diese Smart Probes wurden zur Verwendung mit Smartphones und Tablets entwickelt. Die Messwerte werden über die testo Smart Probes App auf dem Handy oder Tablet abgelesen. Mit der App können Sie aus der Ferne Messungen von bis zu sechs Smart Probes ablesen und die Resultate einfach dokumentieren/auswerten. In Verbindung mit Staurohren (nicht im Lieferumfang enthalten) kann es zur Bestimmung der Luftgeschwindigkeit und des Volumenstroms verwendet werden.
Alle Messdaten werden als Instrumentendaten, Tabellen oder Diagramme dargestellt. Die Messdaten können schnell als PDF- oder Excel-Datei gespeichert werden. Benutzerdefinierte Auswertungen der App können gespeichert und/oder per E-Mail weitergeleitet werden. Die App funktioniert auf Smart-Geräten mit Android oder Apple Betriebssystem ( benötigt iOS 8.3 oder neuer; Android 4.3 oder neuer; mobiles Endgerät mit Bluetooth 4.0).
  • Wireless probe for measuring static pressure, air flow, and volume flow (with Pitot tube not included)
  • Measures manifold pressure and pressure drop across filters and coils and has measurement menu in App that includes pressure drop alarms
  • Easy configuration and calculations for volume flow (enter pitot tube factor and dimensions easily)
  • Magnetic back holds instrument for hands-free operation
testo 510i - Differenzdruckmessgerät
- Drahtlose Sonde zur Messung von statischem Druck, Luftstrom und Volumenstrom (mit Staurohr, nicht enthalten)
- Misst den Verteilerdruck und den Druckabfall über Filter und Spulen und verfügt über ein Messmenü in der App, das Druckabfallalarme enthält
- Einfache Konfiguration und Berechnung des Volumenstroms (Staurohrfaktor und Abmessungen einfach eingeben)
- Magnetische Rückseite hält das Instrument für freihändige Bedienung
  • Hose-less, wire-less pressure probe for measuring refrigerant charge in AC/Refrigeration systems
  • Measures high-side or low-side refrigerant pressure (or both simultaneously with 2 probes) in AC/refrigeration systems
  • No hoses required: Clean, simple, accurate
  • Ideal for servicing, troubleshooting, and documenting the operation of residential or commercial AC/refrigeration systems
  • When two 549i are used in conjunction with two 115i pipe-clamp temperature probes it is easy to monitor superheat and sub-cooling in AC/refrigeration systems
testo 549i - Hochdruckmessgerät
- Schlauchlose, kabellose Drucksonde zur Messung der Kältemittelfüllung in Klimaanlagen/Kühlsystemen
- Misst den Kältemitteldruck auf der Hochdruck- oder Niederdruckseite (oder beides gleichzeitig mit 2 Sonden) in Klimaanlagen/Kühlsystemen
- Keine Schläuche erforderlich: Sauber, einfach, präzise
- Ideal für die Wartung, Fehlerbehebung und Dokumentation des Betriebs von privaten oder gewerblichen Klimaanlagen/Kühlsystemen
- Wenn zwei 549i in Verbindung mit zwei Fühlern für 115i-Zangenthermometer verwendet werden, ist es einfach, Überhitzung und Unterkühlung in Wechselstrom-/Kühlsystemen zu überwachen
Lieferumfang: testo 510i inklusive Bluetooth-Differenzdrucksonde 510i, App, Schlauchset (Ø 0,15 und 0,2") mit Adapter, 3 AAA-Batterien und Kalibrierzertifikat.
testo 549i inklusive Bluetooth-Kältedrucksonde 549i, App, 3 AAA-Batterien und Kalibrierzertifikat.
testo Kälteset (AC/R) bestehend aus 2x testo 115i (Zangenthermometer) und 2x testo 549i, testo Smart Case, Batterien und Kalibrierzertifikat.
testo Heizungsset (zur Druck- und Temperaturmessung an Heizungsanlagen) bestehend aus: testo 115i (Zangenthermometer), testo 510i inkl. Schlauchset (Ø 0,15 und 0,2") mit Adapter, testo 805i (Infrarot-Thermometer), testo Smart Case, Batterien und Kalibrierzertifikat.