Serum-Trennröhrchen, SST™, BD Vacutainer®
Lieferant: BD Medical
BD Vacutainer®
BDAM367985EA 549 EUR
BDAM367985
Serum-Trennröhrchen, SST™, BD Vacutainer®
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Entnahme und Vorbereitung von Blutproben
BD Vacutainer® SST™ Röhrchen enthalten aufgesprühtes Silica zur Unterstützung der Gerinnung und ein Polymergel für die Serumtrennung. Die in diesen Röhrchen bearbeiteten Proben werden für Bestimmungen in der Chemie, Blutspender-Screenings und Tests auf Infektionskrankheiten verwendet.* BD Vacutainer® SST™ Röhrchen bieten ein effizientes Mittel zur Serumprobenvorbereitung und helfen dabei, den Labor-Workflow zu optimieren.