Sicherheitsschrank, S-CLASSIC-90
Lieferant: asecos
S-Classic
135-2678EA 3475 EUR
135-2678
Sicherheitsschrank, S-CLASSIC-90
Möbel Lagerschränke
Feuerfeste Sicherheitsschränke, klassifiziert Typ 90 (feuerbeständig bis zu 90 Minuten), sichere und zugelassene Lagerung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen.
  • Robuste Konstruktion und Langlebigkeit – Tür mit drei Scharnieren, Korpus aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
  • Zwei in einem – 2 Fächer (vertikale Trennung) ermöglichen die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten und aggressiven Chemikalien in einem Schrank
  • Benutzerfreundlich und sicher: Tür-Offen-Feststellsystem (Standard), bequeme und sichere Entnahme oder Lagerung von Behältern
  • Keine unbefugte Nutzung – Türen mit Profilzylinder abschließbar (Integration in eine bestehende Schließanlage möglich)
  • Einfache Ausrichtung – Einstellhilfen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Belüftung – integrierte Luftkanäle, bereit zum Anschluss (DN 75) an eine technische Abluftanlage
Standards: Brandkammer-getestet (Typentest) in Übereinstimmung mit EN 14470-1
Bestellinformation: Pakete zur Innenausstattung müssen separat bestellt werden (nicht in der Lieferung inbegriffen). Besuchen Sie unsere Webseite oder kontaktieren Avantor wenn Sie weitere Informationen wünschen.
Lieferumfang: Lieferpreise auf Anfrage erhältlich.