ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, SK Grip, Andree Grip
Lieferant: U-Power
SK Grip Andree Grip
UPOWUK30416/39EA 0 EUR
UPOWUK30416/39 UPOWUK30416/37 UPOWUK30416/38 UPOWUK30416/46 UPOWUK30416/35 UPOWUK30416/47 UPOWUK30416/36 UPOWUK30416/44 UPOWUK30416/45 UPOWUK30416/42 UPOWUK30416/43 UPOWUK30416/40 UPOWUK30416/41
ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, SK Grip, Andree Grip
Schuhe und Stiefel
ESD-Sicherheitssandale aus weichem Nubukleder mit einer leichten, extrem flexiblen, rutschhemmenden U-Grip Sohle aus PU/PU.
  • Stoßdämpfende, antimykotisch behandelte PE-Einlegesohle
  • PU/PU-Laufsohle mit 90°-Winkelblöcken und Stabilisierungskanälen auf mehreren Ebenen für eine extrem hohe Rutschfestigkeit; Anti-Twist Einsatz aus TPU für zusätzliche Unterstützung
  • Wingtex Tunnel-Futter mit Bienenwabenstruktur sorgt für Atmungsaktivität und hervorragende Absorption
  • Stress-out Laschensystem ermöglicht einfaches Anziehen und sorgt für zusätzlichen Komfort beim Gehen
  • Natürliche Passform, Breite 11 für zusätzlichen Komfort
  • Schützende Airtoe Zehenkappe aus Aluminium mit luftdurchlässiger Membran (200 J)
  • Leichte, flexible und nicht-metallische durchtrittsichere Zwischensohle „Save & Flex“ bedeckt 100% der Fußsohle
Farbe: Schwarz
Standards: EN 61340 (ESD); EN 20345:2011; S1P, SRC