Ethylacetat ≥99,9% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Essigsäureethylester Essigester
9280-REA 0 EUR
9280-05 9280-07 9280-R 9280-J6 9280-3C 9280-7R 9280-98 9280-ZX 9280-01 9280-22 9280-99 9280-33 9280-03
Ethylacetat ≥99,9% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
Molecular Weight: 88,11 g/mol
Siedepunkt: 77,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –83 °C
Dichte: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CH₃COOC₂H₅) (by GC, corrected for water) ≥99.9 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤0.001 %
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.9
Water (by KF, volumetric) ≤0.06 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs