Natriumacetat, wasserfrei ≥99%, gereinigt, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
Essigsäure Natriumsalz
3472-05EA
618.02
EUR
3472-05
Natriumacetat, wasserfrei ≥99%, gereinigt, J.T.Baker®
Natriumacetat
Formel:
H₃CCOONa Molecular Weight: 82,03 g/mol Siedepunkt: 881,4 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 324 °C Dichte: 1,528 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >250 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012459 CAS-Nummer: 127-09-3 EINECS: 204-823-8 REACH: 01-2119485123-42 Merck Index: 12,08711 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (CH₃COONa) | ≥99.0 % |
Insoluble Matter | ≤0.01 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 7.0 - 9.2 |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.002 % |
Loss on Drying at 120°C | ≤1.0 % |