Trichloressigsäure ≥99,0% (durch Acidimetrie), Kristalle, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: TCA
0414-04EA 148.94 EUR
0414-01 0414-05 0414-04
Trichloressigsäure ≥99,0% (durch Acidimetrie), Kristalle, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Trichloressigsäure
  • Lot analysis on label
Formel: Cl₃CCOOH
Molecular Weight: 163,39 g/mol
Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 113 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004177
CAS-Nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
Merck Index: 13,09700
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/52/727452.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
IMPORTANT: Store or transport at or below 30°C (86°F).
Assay (Cl₃CCOOH) (by acidimetry) ≥99.0 %
Clarity of Solution Passes Test
Insoluble Matter ≤0.01 %
Residue after Ignition ≤0.03 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrate (NO₃) ≤0.002 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
Sulfate (SO₄) ≤0.02 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.002 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs