1-Butanol ≥99,4%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: 1-Hydroxybutan1-Butylalkoholn-ButanolPropylcarbinol
9054-REA 0 EUR
9054-07 9054-03 9054-01 9054-R
1-Butanol ≥99,4%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
1-Butanol
Formel: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Molecular Weight: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 117,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002964
CAS-Nummer: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/44/730744.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CH₃CH₂CH₂CH₂OH) (by GC, corrected for water) ≥99.4 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤0.0050 %
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0008
Butyl Ether (C₈H₁₈O)(by GC) ≤0.2 %
Carbonyl Compounds - Butyraldehyde ≤0.01 %
Water (by KF, coulometric) ≤0.1 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs