Sulfanilsäure, wasserfrei 98,0-102,0%, Pulver, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyme: 4-AminobenzolsulfonsäureAnilin-4-sulfonsäure
0354-01EA 0 EUR
0354-01
Sulfanilsäure, wasserfrei 98,0-102,0%, Pulver, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sulfanilsäure
For nitrogen dioxide determination (ASTM D-1607).
  • Lot analysis on label
Formel: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Molecular Weight: 173,19 g/mol
Siedepunkt: 363 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 279 °C
Dichte: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007886
CAS-Nummer: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Merck Index: 13,09012
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/05/2297605.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (4-NH₂C₆H₄SO₃H) 98.0 - 102.0 %
Residue after Ignition ≤ 0.010 %
Insoluble in Na₂CO₃ Solution ≤ 0.01 %
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Suitability for Nitrogen Dioxide Determination (ASTM D-1607) Passes Test
Nitrite (NO₂) ≤ 0.5 ppm