tri-Natriumphosphat Dodecahydrat 98,0-102,0% (durch Acidimetrie), Kristalle, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natriumphosphat tribasisch Dodecahydrat
3836-07EA
0
EUR
3836-01
383605.
3836-07
3836-R
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat 98,0-102,0% (durch Acidimetrie), Kristalle, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat
Formel:
Na₃PO₄·12H₂O Molecular Weight: 380,12 g/mol Schmelzpunkt: ∼75 °C Dichte: 1,62 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149198 CAS-Nummer: 10101-89-0 EINECS: 231-509-8 UN: 3262 ADR: 8,III REACH: 01-2119489800-32-xxxx Merck Index: 13,08736 |
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (Na₃PO₄·12H₂O) (by acidimetry) | 98.0 - 102.0 % |
Excess Alkali (as NaOH) | ≤2.5 % |
Insoluble Matter | ≤0.01 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO₄) | ≤0.01 % |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.001 % |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |