Calciumcarbonat ≥99,0% (Trockenmasse, T), Pulver, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
Marmor
1288-REA
0
EUR
1288-05
1288-R
1288-01
Calciumcarbonat ≥99,0% (Trockenmasse, T), Pulver, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Calciumcarbonat
- Lot analysis on label.
Formel:
CaCO₃ Molecular Weight: 100,09 g/mol Schmelzpunkt: 825 °C Dichte: 2,71 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010906 CAS-Nummer: 471-34-1 EINECS: 207-439-9 Merck Index: 13,01658 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (CaCO₃) (dried basis) | ≥99.0 % |
Insoluble in Dilute HCl | ≤0.01 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Fluoride (F) | ≤0.0015 % |
Sulfate (SO₄) | ≤0.01 % |
Ammonium (NH₄) | ≤0.003 % |
Barium (Ba) | ≤0.01 % |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.001 % |
Iron (Fe) | ≤0.003 % |
Magnesium (Mg) | ≤1.0 % |
Potassium (K) | ≤0.01 % |
Sodium (Na) | ≤0.1 % |
Strontium (Sr) | ≤0.1 % |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |