Schwefelkohlenstoff ≥99,9% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: CarbondisulfidKohlendisulfidKohlenstoffdisulfid
9172-05EA 0 EUR
9172-05 EXPOJT9172-22 9172-22
Schwefelkohlenstoff ≥99,9% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Schwefelkohlenstoff
The quality of many BAKER ANALYZED™ Reagents meets or exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS). These solvents are essential for any chemical stockroom.
Formel: CS₂
Molecular Weight: 76,14 g/mol
Siedepunkt: 46,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –111,6 °C
Dichte: 1,2632 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –30 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011321
CAS-Nummer: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN: 1131
ADR: 3,I
Merck Index: 13,01821
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/94/785394.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CS₂) (by GC, corrected for water) ≥99.9 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤0.001 %
Hydrogen Sulfide (H₂S) Passes Test
Sulfur Dioxide (SO₂) Passes Test
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.05 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs