Ammoniummetavanadat ≥99,0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: AmmoniumvanadiumtrioxidAmmoniummonovanadat
0715-04EA 0 EUR
0715-01 0715-04
Ammoniummetavanadat ≥99,0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ammonium metavanadate
Lot analysis on label.
Formel: NH₄VO₃
Molecular Weight: 116,98 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C
Dichte: 2,33 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011430
CAS-Nummer: 7803-55-6
EINECS: 232-261-3
UN: 2859
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00572