Guanidiniumchlorid ≥98%, BAKER ANALYZED® für die Biochemie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Achtung
|
Synonyme:
Aminomethanamidin Hydrochlorid
, Carbamidin Hydrochlorid
, Guanidin-Chlorid
, Aminomethansäureamidiniumchlorid
, Guanidinhydrochlorid
4077-01EA
0
EUR
4077-01
Guanidiniumchlorid ≥98%, BAKER ANALYZED® für die Biochemie, J.T.Baker®
Guanidiniumchlorid
Formel:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl Molecular Weight: 95,53 g/mol Schmelzpunkt: 185 °C Dichte: 1,354 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013026 CAS-Nummer: 50-01-1 EINECS: 200-002-3 Merck Index: 13,04578 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (NH₂C(:NH)NH₂·HCl) | ≥98.0 % |
Loss on Drying at 105°C | ≤0.3 % |
UV Absorbance of 6M Solution - 275 nm, For Information Only | |
UV Absorbance of 6M Solution - 260 nm, For Information Only | |
Melting Range(Lower) | 175 - 188 °C |
Melting Range(Upper) | 175 - 188 °C |