Titrator, Karl Fischer, volumetrisch, V10S
Lieferant: Mettler-Toledo
661-0210EA 9175 EUR
661-0210
Titrator, Karl Fischer, volumetrisch, V10S
Titratoren
Der KF volumetrische Titrator ist ideal für die schnelle und präzise Wassergehaltsbestimmung und einfach zu bedienen. Proben mit einem Wassergehalt zwischen 100 ppm und 100% werden in einzelnen Messungen oder als Probenserie mit Statistik analysiert.
  • Farb-Touchscreen mit leicht verständlicher und schnell zu bedienender One Click® Benutzeroberfläche
  • Alle Benutzer haben ihre eigene Startseite mit bis zu 4 speziellen Verknüpfungen zum direkten Aufruf bestimmter Routineaufgaben
  • Intelligente Büretten: Titrant wird automatisch erkannt, wenn die Bürette am Titrator angebracht wird
  • Wichtige Daten wie Konzentration oder Lebensdauer werden auf dem RFID-Chip der Bürette gespeichert und direkt an den Titrator übertragen
  • Der Solvent Manager (optional) wird vollständig durch den Titrator kontrolliert und ermöglicht den Lösungsmittelaustausch mit One Click® ohne zusätzlichen Benutzereingriff
  • Die USB-Schnittstelle ermöglicht den Anschluss von Geräten wie Druckern oder Speichersticks; Daten können als CSV-, PDF- oder XML-Dateien exportiert werden
Bestellinformation: V10S titrator is supplied with titration cell, 5 ml burette, DM143-SC electrode, cable and magnetic stirrer.
The V10S model has a magnetic stirrer built into the housing and standard delivery also includes the magnetic stir bar.