VWR®, Schutzbrillen, Barcelona
Lieferant: VWR
Barcelona
111-1848EA 9.9 EUR
111-1848
VWR®, Schutzbrillen, Barcelona
Schutzbrillen
Moderne und stilvolle Schutzbrille mit stabilem Rahmen aus Polycarbonat.
  • Nasenauflage aus weichem Material verhindert ein Verrutschen und sorgt für zusätzlichen Komfort
  • Pantaskopische Scheibe ist im Winkel verstellbar
  • Weiche Bügelenden aus doppelt gespritztem Gummi für zusätzlichen Komfort
Standards: Gemäß EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (Rahmen) VWR® 2C-1, 2 1 CE (Glas)