VWR®, Mehrzweck-Marker
Lieferant: VWR
VWR®
631-1136EA 22.7 EUR
631-1136
VWR®, Mehrzweck-Marker
Schreibstifte Permanentmarker
Die ultrafeine Spitze und die kontraststarke schwarze Farbe dieses Permanentmarkers ermöglichen eine deutlich lesbare Schrift. Schreibt auf Glas, Kunststoff und Papier.
  • Schreibt sofort, keine Vorbereitung erforderlich
  • Lösungsmittelbeständig
  • Geruchlos
  • Schnell trocknend
  • Mit Halte-Clip zur Befestigung an einer Tasche oder einem Schreibbrett