Eisprobenehmer
Lieferant: VWR
VWR® ICEPROBE
300-0165EA 161 EUR
300-0165
Eisprobenehmer
Probenehmer Probenschöpfer
Zylindrischer Hohlbohrer für die aseptische Probenahme aus Speiseeis und ähnlichen Produkten. Im Lieferumfang ist neben dem Hohlbohrer ein spezielles PYREX®-Teströhrchen für den Transport der Probe ins Labor enthalten. Ideal für die Lebensmittelindustrie, Hersteller von Speiseeis und Gesundheitsbehörden.
  • Zylindrischer Hohlbohrer aus Edelstahl AISI 316L und verchromtem Messing mit Griff
  • PYREX®-Glasteströhrchen
  • Sterilisierbar
Anwendung: Der sterilisierte zylindrische Hohlbohrer wird aus dem Teströhrchen gezogen und in das Probenmaterial eingeführt. Anschließend wird der Hohlbohrer zurück in das Teströhrchen gesteckt und in diesem Zustand zur Analyse ins Labor gebracht.
Bitte beachten Während des Transports sollte die Temperatur auf –20 °C gehalten werden. Alle diese Vorgänge sollten aseptisch erfolgen.