VWR® Basic, Geldokumentationssysteme
Lieferant: VWR
VWR®
730-1470EA 3380 EUR
730-1470
VWR® Basic, Geldokumentationssysteme
Photodokumentations-Systeme
Das VWR® Basic Geldokumentationssystem bietet reproduzierbare, hochauflösende digitale Bilder zur Geldokumentation. Dieses Einstiegssystem ist benutzerfreundlich und ermöglicht die Aufnahme und Anzeige von Echtzeit-Bildern direkt an einem PC oder Laptop (nicht im Lieferumfang enthalten). Das VWR® Basic System kann mit einem UV-, Weißlicht- oder Blaulicht-Transilluminator verwendet werden, der das Gel von unten beleuchtet. Dank dieser flexiblen Belichtungsoptionen eignet sich das VWR® Basic System zur Aufnahme unterschiedlichster Proben.
  • Hochauflösende Digitalkamera mit 18 Megapixeln erzeugt hochwertige Bilder mit präziser Bandenauftrennung
  • PC-Schnittstelle für leichte Automatisierung der Bildbetrachtung und Kamerasteuerung
  • JPEG-Bilder können auf USB-Stick, Festplatte oder mittels PC direkt im Netzwerk gespeichert werden
  • Stromversorgung über einen wiederaufladbaren Akku (Teil des Lieferumfangs)
Mit dem VWR® Basic System ist es möglich, Bilder von Elektrophoresegelen aufzunehmen, die mit verschiedensten fluoreszenten oder kolorimetrischen Farbstoffen gefärbt sind, einschließlich Ethidiumbromid, Coomassie-Blau, Silber, SYBR® Gold, SYBR® Green, SYBR® Safe, GelStar®, SYPRO® Red, SYPRO® Ruby oder Fluorescein.
Um neu eingeführte Farbstoffe mit dem Gerät zu verwenden, wenden Sie sich bitte an Ihren Avantor-Ansprechpartner.
Das VWR® Basic System eignet sich zur Darstellung und Erfassung von Bildern von: Agarplatten für dunkle, helle oder zweifarbige Kolonien; in Flaschen befindlichen Zellen, Autoradiografien; DNA, RNA oder Proteinen auf Membranen; Spot- und Slot-Blots von DNA, RNA oder Proteinen; Zellen oder Lösungen in Mikrotiterplatten und DNA- oder Protein-Makroarrays.
Max. gel size with hood 200×200 mm.
Lieferumfang: Das System wird mit einer 18 Megapixel Kamera, Haube, UV-Filter und VWR® Geldokumentations-Software geliefert. Illuminationsoptionen müssen dazubestellt werden.