VWR® Rome, Schutzbrillen
Lieferant: VWR
Rome
111-1842EA 10.7 EUR
111-1842
VWR® Rome, Schutzbrillen
Schutzbrillen
Umschließender Augenschutz gewährleistet einen komfortablen und anpassbaren Sitz - auch bei langen Tragezeiten.
  • Einstellbare Bügellänge ermöglicht es dem Träger, die Brille an seine Gesichtsform anzupassen
  • Leichtes, rahmenloses Design
  • Weicher Nasenbügel für zusätzlichen Komfort
  • Leicht austauschbare Linse
Standards: Konform mit EN 166, EN 170; EN 166 FT CE (Rahmen); VWR® 2C-1,2 1 FT (Objektiv)