VWR®, Schutzbrillen, Stockholm
Lieferant: VWR
Stockholm
111-1844EA 6.1 EUR
111-1844
VWR®, Schutzbrillen, Stockholm
Schutzbrillen
Extrem leichte und moderne Schutzbrille mit herausragendem Sichtfeld und ausgezeichnetem Schutz.
  • Gegossene Nasenauflage für besten Sitz
  • Einscheibenmodell, für die meisten Kopfformen passend
  • Weiche Bügelenden für zusätzlichen Komfort
Standards: Gemäß EN 166:2001, EN 170, ISO 9001:2008; 166 FT CE (Rahmen) 1 FT (Glas)