Palladium(II)chlorid-Lösung (9,0 - 11,0% Pd) (w/w)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Palladiumdichlorid
12623.NBEA 710 EUR
12623.NB 12623.NH
Palladium(II)chlorid-Lösung (9,0 - 11,0% Pd) (w/w)
Palladium(II)chlorid
Formel: PdCl₂
Molecular Weight: 177,33 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003558
CAS-Nummer: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3264
ADR: 8,II