Weißes Mineralöl (Erdöl)
Lieferant: Thermo Scientific
31911.D9EA 311 EUR
31911.D9 31911.A1
Weißes Mineralöl (Erdöl)
Mineral oil, white (petroleum)
Flammpunkt: >100 °C (212 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00131611
CAS-Nummer: 8042-47-5