Kaliumhexacyanoferrat(II) standardisierte Lösung 0.1 N in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
35585.K2EA 78.7 EUR
35585.K2
Kaliumhexacyanoferrat(II) standardisierte Lösung 0.1 N in wässriger Lösung
Kaliumhexacyanoferrat(II)
Formel: C₆FeK₄N₆
Molecular Weight: 368,35 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167022
CAS-Nummer: 13943-58-3
Merck Index: 14,7631