Platin 10% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt, Pulver, nicht reduziert
Lieferant: Thermo Scientific
38326.22EA 1858 EUR
38326.22 38326.14 38326.06
Platin 10% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt, Pulver, nicht reduziert
Platinum
Formel: Pt
Molecular Weight: 195,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4