Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) (15% Pd)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
45511.03EA 167 EUR
45511.03
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) (15% Pd)
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II)
Formel: C₃₂H₅₆Cl₂N₂P₂Pd
Molecular Weight: 708,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09265123
CAS-Nummer: 887919-35-9