Calciumiodid, ultra trocken ≥99,995% (Metall-Basis)

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung


Unter Argon in Ampullen verpackt

47121.22EA 490 EUR
47121.22
Calciumiodid, ultra trocken ≥99,995% (Metall-Basis)
Calcium iodide
Formel: CaI₂
Molecular Weight: 293,89 g/mol
Siedepunkt: 1100 °C
Schmelzpunkt: 784 °C
Dichte: 3,956
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010910
CAS-Nummer: 10102-68-8
EINECS: 233-276-8
Merck Index: 14,1677

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR