Schwefelkohlenstoff ≥99,9% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: CarbondisulfidKohlendisulfidKohlenstoffdisulfid
39785.AYEA 197 EUR
39785.AY
Schwefelkohlenstoff ≥99,9% ACS
Schwefelkohlenstoff
Formel: CS₂
Molecular Weight: 76,14 g/mol
Siedepunkt: 46 °C
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 1,263
Flammpunkt: –30 °C (–22 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011321
CAS-Nummer: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN: 1131
ADR: 3,I
Merck Index: 14,1811