Acid red 52
Lieferant: Thermo Scientific
A14769.14EA
162
EUR
A14769.14
A14769.06
Acid red 52
Acid red 52
Formel:
C₂₇H₃₀N₂O₇S₂ Molecular Weight: 580,65 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010180 CAS-Nummer: 3520-42-1 EINECS: 222-529-8 |