Rose Bengal
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A17053.36EA
438
EUR
A17053.36
A17053.14
A17053.22
Rose Bengal
Rose Bengal
Formel:
C₂₀H₂Cl₄I₄O₅Na₂ Molecular Weight: 1017,63 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151169 CAS-Nummer: 632-69-9 EINECS: 211-183-3 Merck Index: 14,8262 |