Amberlite® IRA-402 (Cl) Ionenaustauscher
Lieferant: Thermo Scientific
B25556.22EA
21.4
EUR
B25556.22
B25556.0E
B25556.36
Amberlite® IRA-402 (Cl) Ionenaustauscher
Amberlite® IRA-402 (Cl)
Dichte:
1,07 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00145564 CAS-Nummer: 52439-77-7 |