Triphenylsulphonium chloride 94%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H26059.03EA
83.9
EUR
H26059.03
Triphenylsulphonium chloride 94%
Triphenylsulphonium chloride
Formel:
(C₆H₅)₃SCl Molecular Weight: 298,84 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00031716 CAS-Nummer: 4270-70-6 EINECS: 224-259-6 |