5-Carbethoxyuracil 98%
Lieferant: Thermo Scientific
H26507.03EA
49.7
EUR
H26507.03
H26507.06
5-Carbethoxyuracil 98%
5-Carbethoxyuracil
Formel:
C₇H₈N₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00057337 CAS-Nummer: 28485-17-8 EINECS: 249-053-3 |