2,4,5-Trimethyl-3-pyridinol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H52357.03EA 383 EUR
H52357.03 H52357.MD
2,4,5-Trimethyl-3-pyridinol 97%
2,4,5-Trimethyl-3-pyridinol
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,18 g/mol
Schmelzpunkt: 172…176 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17015035
CAS-Nummer: 5622-78-6