Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform 0.404 mm (0.0159 in) Ø, geglüht
Lieferant: Thermo Scientific
45852.G9 45852.H4
45852.G9EA 324 EUR
45852.G9 45852.H4
Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform 0.404 mm (0.0159 in) Ø, geglüht
Silver
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈1.35g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Molecular Weight: 107,87 g/mol
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 962 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647