6-Bromo-7-fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H62026.03EA
361
EUR
H62026.03
6-Bromo-7-fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 96%
6-Bromo-7-fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Formel:
C₈H₅BrFNO₂ Molecular Weight: 246,035 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20441932 CAS-Nummer: 355423-58-4 |