5,6-Dichlorpicolinsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H64320.03EA 151 EUR
H64320.03 H64320.06 H64320.MD
5,6-Dichlorpicolinsäure 98%
5,6-Dichlorpicolinsäure
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Molecular Weight: 192,00 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185546
CAS-Nummer: 88912-24-7