EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure) 0.5 M in wässriger Lösung, autoklaviert pH 8.0
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Titriplex® VIIdranal® VIEthylenglycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraessigsäureEthylenbis(oxyethylennitrilo)tetraessigsäureKestranal® FE PA
J61721.ADEA 91 EUR
J61721.AD
EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure) 0.5 M in wässriger Lösung, autoklaviert pH 8.0
EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure)
Formel: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Molecular Weight: 380,35 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004291
CAS-Nummer: 67-42-5