Paraformaldehyd 4% in PBS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Polyoxymethylen, Polymethanal
J61899.AK J61899.AP
J61899.AKEA 95.4 EUR
J61899.AK J61899.AP
Paraformaldehyd 4% in PBS
Paraformaldehyd
Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00133991
Formel: (CH₂O)n
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00133991
CAS-Nummer: 30525-89-4