Cycloheximid 100 mg/ml in DMSO
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]piperidin-2,6-dionCHXActidionNaramycin A
Filtriert über 0,2 µm-Filter
J66004.XFEA 130 EUR
J66004.XF
Cycloheximid 100 mg/ml in DMSO
Cycloheximid
Filtered at 0.2 µm.
Formel: C₁₅H₂₃NO₄
Molecular Weight: 281,35 g/mol
Flammpunkt: 87°0 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00082346
CAS-Nummer: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/03/2298903.jpg