Cycloheximid 95%, ultrarein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]piperidin-2,6-dionCHXActidionNaramycin A
J66901.03EA 86.3 EUR
J66901.03
Cycloheximid 95%, ultrarein
Cycloheximid
Applications: A protein synthesis inhibitor in eukaryotic cells.
Formel: C₁₅H₂₃NO₄
Molecular Weight: 281,35 g/mol
Siedepunkt: 492 °C
Schmelzpunkt: 111…116 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082346
CAS-Nummer: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,2728
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/03/2298903.jpg