Diethyl-1-naphthylmethylphosphonate ≥90%
Lieferant: Thermo Scientific
L05286.18EA
446
EUR
L05286.18
L05286.09
Diethyl-1-naphthylmethylphosphonate ≥90%
Diethyl-1-naphthylmethylphosphonate
Formel:
C₁₅H₁₉O₃P Molecular Weight: 278,29 g/mol Siedepunkt: 205…206 °C (5 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015769 CAS-Nummer: 53575-08-9 |