Acetaldehyde ammonia trimer 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L12265.18EA
44.5
EUR
L12265.18
Acetaldehyde ammonia trimer 98%
Acetaldehyde ammonia trimer
Formel:
C₆H₂₁N₃O₃ Molecular Weight: 183,25 g/mol Siedepunkt: 110 °C (Zersetzung) Schmelzpunkt: 93…96 °C Dichte: 0,852 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149559 CAS-Nummer: 58052-80-5 EINECS: 200-868-2 ADR: 9,III Merck Index: 14,40 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...