Dowex® 50WX2 (H) 100-200 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
L13944.18 L13944.30 L13944.0B
L13944.18EA 57.3 EUR
L13944.18 L13944.30 L13944.0B
Dowex® 50WX2 (H) 100-200 mesh
Dowex® 50WX2 (H)
CAS No.: 12612-37-2 MDL No.: MFCD00132722
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132722
CAS-Nummer: 12612-37-2