Adenin (synthetisch)
Lieferant: Spectrum Chemical
Gefahr
Synonyme: 6-AminopurinPurin-6-amin9H-Purin-6-aminVitamin B4
SPCMAD105-1KGBLEA 4440 EUR
SPCMAD105-1KGBL
Adenin (synthetisch)
Adenin
Formel: C₅H₅N₅
Molecular Weight: 135,13 g/mol
Dichte: 0,99741 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041790
CAS-Nummer: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00152
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99% Min.