Kollodium (Nitrocellulose in einer Mischung aus Ethanol und Diethylether), flexibel USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Gefahr
CO125-200LTBL CO125-4LTGL CO125-500MLGL
SPCMCO125-200LTBLEA 0 EUR
SPCMCO125-200LTBL SPCMCO125-4LTGL SPCMCO125-500MLGL
Kollodium (Nitrocellulose in einer Mischung aus Ethanol und Diethylether), flexibel USP
Kollodium (Nitrocellulose in einer Mischung aus Ethanol und Diethylether)
Siedepunkt: ∼34 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 160 °C
Dichte: 0,75 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –19 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081525
CAS-Nummer: 9004-70-0
UN: 2059
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02508